Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IKBKE Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-177
PRSI32-177EA 620 EUR InStock
PRSI32-177
Anti-IKBKE Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase epsilon.The transcription factor NFκB is retained in the cytoplasm in an inactive form by the inhibitory protein IκB. Activation of NFκB requires that IκB be phosphorylated on specific serine residues, which results in targeted degra-dation of IκB. IκB kinase beta(IKKbeta), previously designated CHUK, interacts with IκB-betaand specifically phosphorylates IκB-betaon the sites that trigger its degradation, serines 32 and 36. The functional IKK complex contains three subunits, IKKbeta, IKKbetaand IKKgamma(also designated NEMO), and each appear to make essential contributions to IκB phosphorylation. IKK-i is a serine/threonine kinase that shares homology with IKKbetaand IKKbeta. IKK-i is pri-marily expressed in immune cells and is induced by lipopolysaccharide and by proinflammatory cytokines including TNFbeta, IL-1 and IL-6. Overexpression of IKK-i was shown to result in phosphorylation of IκBbetaon Ser32 and Ser36, and in NFκB activation, suggesting that IKK-i may act as an IκB kinase in the immune system.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: IKBKE
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité