Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL6 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-179
PRSI32-179EA 454 EUR InStock
PRSI32-179
Anti-IL6 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Interleukine 6 (IL-6) is a cytokine produced primarily by stimulated monocytes, fibroblasts and epithelial cells. It has a wide variety of biological functions through activating a cellsurface signaling assembly composed of IL6, IL6RA, and the shared signaling receptor gp130. The cytokine plays an essential role in the final differentiation of b-cells into Igsecreting cells, and induces myeloma, plasmacytoma growth, nerve cells differentiations. In addition, IL-6 is an important regulator of acute phase reaction.

Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: IL6
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité