Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL8 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-180
PRSI32-180EA 384 EUR InStock
PRSI32-180
Anti-IL8 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Interleukin-8 (IL-8) is a member of the CXC chemokine family. This chemokine is one of the major mediators of the inflammatory response. This chemokine is secreted by several cell types. It functions as a chemoattractant, and is also a potent angiogenic factor. IL-8 is believed to play a role in the pathogenesis of bronchiolitis, a common respiratory tract disease caused by viral infection. IL-8 and other ten members of the CXC chemokine gene family form a chemokine gene cluster in a region mapped to chromosome 4q.

Antibody is purified by protein A affinity chromatography.

Purified antibody in PBS containing 0.03% sodium azide

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: IL8
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité