Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LIPA Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-185
PRSI32-185EA 509 EUR InStock
PRSI32-185
Anti-LIPA Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Lysosomal acid lipase (LAL), with 378-amino acid protein( 43-54 kDa), functions in the lysosome to catalyze the hydrolysis of cholesteryl esters and triglycerides which are taken up by receptor-mediated endocytosis. An inherited deficiency or low activity of human lysosomal acid lipase results in the intralysosomal storage of the respective lipid substrates. So it is also responsible for the rare conditions of Wolman disease and cholesteryl ester storage disease (CESD). As the enzyme is synthesized by all nucleated cells, lipid-laden cells are found in all organs, particularly in liver, spleen, the adrenal and the hemopoietic system, and in the intestine as well as in the lymph nodes, lungs, testes, and ovaries.

Antibody is purified by protein A affinity chromatography.

Purified antibody in PBS containing 0.03% sodium azide

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: LIPA
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité