Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LCK Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-186
PRSI32-186EA 620 EUR InStock
PRSI32-186
Anti-LCK Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Lck(lymphocyte-specific protein tyrosine kinase), with 509-amino acid protein (about 56 kDa), belongs to the Src non-receptor tyrosine kinases family. By virtue of common structural motifs, the Src family is composed of nine members in vertebrates, including Src, Yes, Fgr, Frk, Fyn, Lyn, Hck, Lck and Blk. Lck is expressed predominantly in T cells and is localized to the inner surface of the plasma membrane. Lck is activated after T cell stimulation and is required for T-cell proliferation and IL-2 production. Aberrant expression or activation of Lck kinase has been reported in both lymphoid and nonlymphoid malignancies. In addition, inhibition of Lck has been a target to prevent lymphocyte activation and acute rejection.

Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: LCK
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité