Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LPP Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-187
PRSI32-187EA 620 EUR InStock
PRSI32-187
Anti-LPP Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
LIM containing lipoma preferred partner, it belongs to the zyxin family. The Zyxin family of proteins contains five members, Ajuba, LIMD1, LPP, TRIP6 and Zyxin. LPP, an 80 kDa protein and a LIM domain-containing scaffolding protein contains three LIM domains at its carboxy terminus, which are preceded by a proline-rich pre-LIM region containing a number of protein interaction domains. The LPP localizes to sites of cell adhesion, such as focal adhesions and cell-cell contacts, and shuttles to the nucleus where it has transcriptional activation capacity.

Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: LPP
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité