Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KDM1A Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-188
PRSI32-188EA 509 EUR InStock
PRSI32-188
Anti-KDM1A Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
The amine oxidase domain 2(AOF2)gene encodes a nuclear protein(LSD1,~95 kDa) containing a Swirm domain, a FAD-binding motif, and an amine oxidase domain. This protein is a component of several histone deacetylase complexes, though it silences genes by functioning as a histone demethylase. LSD1 is a chromatin-modifying enzyme, which serve as a docking module for the stabilization of the associated corepressor complex(es) on chromatin.

Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: KDM1A
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité