Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NPT Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-199
PRSI32-199EA 454 EUR InStock
PRSI32-199
Anti-NPT Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Neomycin phosphotransferase II (nptII) gene is used in selection of transformed organisms. It was initially isolated from the transposon Tn5 that was present in the bacterium strain Escherichia coli K12. The gene codes for the aminoglycoside 3'-phosphotransferase (denoted aph(3')-II or NPTII) enzyme. NPTII is probably the most widely used selectable marker for plant transformation. It is also used in gene expression and regulation studies in different organisms in part because N-terminal fusions can be constructed that retain enzymatic activity. In animal cells, G418 and neomycin are used as selectable agents.

Antibody is purified by protein A affinity chromatography.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NPT
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité