Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CDKN2A Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-202
PRSI32-202EA 620 EUR InStock
PRSI32-202
Anti-CDKN2A Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
The progression of cells through the cell cycle is regulated by a family of protein kinases known as cyclin-dependent kinases (Cdks). The sequential activation of individual members of this family and their consequent phosphorylation of critical substrates promotes orderly progression through the cell cycle. The cyclins function as differentially expressed positive regulators of Cdks. Negative regulators of the cycle include the p53-inducible 21 kDa WAF1/Cip1 protein designated p21, Kip1 p27 and p16. The complexes formed by Cdk4 and the D-type cyclins have been strongly implicated in the control of cell proliferation during the G1 phase. It has recently been shown that p16 binds to Cdk4 and inhibits the catalytic activity of the Cdk4/cyclin D complex. Moreover, the gene encoding p16 exhibits a high frequency of homozygous deletions and point mutations in established human tumor cell lines.

Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CDKN2A
Clonality: Monoclonal
Clone: 0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité