Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAPKAPK5 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-205
PRSI32-205EA 549 EUR InStock
PRSI32-205
Anti-MAPKAPK5 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
PRAK (p38-regulated /activated kinase), also referred to as mitogen-activated protein kinase (MAPK)-activated protein kinase (MAPKAPK)-5, is an ubiquitously expressed serine/threonine kinase regulated by p38beta and p38beta MAP kinases. Activated JNK, p38gamma or p38δ are unable to induce phosphorylation of PRAK in vitro. Phosphorylation of PRAK occurs in vivo in response to p38 activation by stress-related extracellular stimuli including UV light, oxidation and proinflammatory cytokines. Two other substrates for p38, MAPKAPK-2 and MAPKAPK-3/3pK, share approximately 45% sequence homology with PRAK including the phosphorylation motif recognized by p38, Lys-X-Thr-Pro. Activated PRAK has been shown to specifically phosphorylate HSP 27 in vitro, suggesting that the protein may play a role in stress-induced small heat shock protein phosphorylation in vivo.

Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MAPKAPK5
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité