Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PAK2 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-209
PRSI32-209EA 343 EUR InStock
PRSI32-209
Anti-PAK2 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Ractopamine is a phenolethanolamine beta-adrenoceptor agonist that is used for the improvement of weight gain, carcass leanness and feed efficiency in pigs. It has been known for years that ractopamine enhances growth in meat animals by repartitioning nutrients. This means that the nutrients that the animal consumes in its feed are shifted away from being stored as fat and are instead used in lean tissue production. This shift occurs as the animal reaches the top of its growth curve and lean tissue production drops off and fat deposition increases. Fat levels also appear to decrease, due to an increase in lypolysis (fat breakdown). Using the ractopamine monoclonal antibody, it is possible to detect ractopamine and other agonists in urine, muscle and liver both rapidly and with accuracy.

Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PAK2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: 0

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité