Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RET Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-211
PRSI32-211EA 549 EUR InStock
PRSI32-211
Anti-RET Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
RET (ret proto-oncogene) is a member of the cadherin superfamily and a receptor tyrosine kinase, which are cell-surface molecules that transduce signals for cell growth and differentiation. It can undergo oncogenic activation in vivo and in vitro by cytogenetic rearrangement. Ligands that bind the Ret receptor include the glial cell line-derived neurotropic factor (GDNF) and its congeners neurturin, persephin and artemin. Alterations in the corresponding Ret gene are associated with diseases including papillary thyroid carcinoma, multiple endocrine neoplasia (type 2A and 2B), familial medullary thyroid carcinoma and a congenital developmental disorder known as Hirschsprung抯 disease. The Tyr905 residue located in the Ret kinase domain plays a crucial role in Ret catalytic and biological activity. Substitution of Phe for Tyr905 dramatically inhibits Ret autophosphorylation activity.

Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: RET
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité