Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SNCG Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-216
PRSI32-216EA 509 EUR InStock
PRSI32-216
Anti-SNCG Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
SNCG(also designated gamma-synuclein or breast cancer-specific protein 1),with 127-amino acid protein(about 14 kDa), belongs to the synuclein family, which also includes alpha- and beta- synuclein.Three synucleins are located in the neuronal cytosol and enriched in presynaptic terminals,while SNCG is also expressed in many other non-neuronal tissues. SNCG is abnormally expressed in a high percentage of tumor tissues of diversified cancer types, including liver, esophagus, colon, gastric, lung, prostate, cervical, and breast cancer, but rarely expressed in tumor-matched nonneoplastic adjacent tissues. High levels of SNCG have been identified in advanced breast carcinomas suggesting a correlation between overexpression of SNCG and breast tumor development.

Antibody is purified by protein A affinity chromatography.

Purified antibody in PBS containing 0.03% sodium azide

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SNCG
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité