Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SORL1 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-218
PRSI32-218EA 620 EUR InStock
PRSI32-218
Anti-SORL1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
SORL1 (sortilin-related receptor, L A repeats containing) also known as sorting protein-related receptor containing LDLR class A (SorLA), is a Type I membrane protein that may be involved in cell-cell interaction. SorLA, a single transmembrane receptor, binds LDL and transports it into cells by endocytosis. SorLA is synthesized as a proreceptor which is processed to the mature form by a furin-like propeptidase. It can also bind to RAP (receptor-associated protein). SorLA is a multifunctional endocytis receptor important in lipoprotein and protease uptake. The N-terminal propeptide, which is removed, can be cleaved by furin or homologous proteases. Endogenous SorLA binds the neuropeptide head activator (HA) and is important for HA signaling and function. The gene encoding for the protein maps to chromosome 8p23.1. SorLA is expressed mainly in brain (cerebral cortex, cerebellum and the occipital pole), but can also be found in liver, spinal cord, kidney, testis and pancreas.

Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SORL1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité