Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TGFB1 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-224
PRSI32-224EA 430 EUR InStock
PRSI32-224
Anti-TGFB1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
TGF beta(transforming growth factor beta), with 390-amino acid protein (about 43 kDa), is a multifunctional peptide that controls proliferation, differentiation, and other functions in many cell types. In mammals, three isoforms of TGFbeta, that is, beta1, beta2,and beta3,are known. TGF beta is one of numerous inhibitory factors produced by cancer cells that regulate antitumor immunity. TGF beta1 takes part in the local response in the course of primary lung cancer and TGFbeta1 is thought to be implicated in breast cancer progression.TGFbeta1 also plays a critical role in the downregulation of microglial responses minimizing brain inflammation and thus avoiding exacerbation of brain damage.

Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TGFB1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité