Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KLRB1 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-225
PRSI32-225EA 430 EUR InStock
PRSI32-225
Anti-KLRB1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Thioredoxin (TRX) is a small ubiquitous protein (MW12 kDa) which is exist in a wide variety of prokaryotic and eukaryotic cells. Trx contains a redox active disulfide/dithiol group within the conserved Cys-Gly-Pro-Cys active site.This antibody is suitable for detecting fusion proteins which encode a Trx-Tag by immunoblotting and immunoprecipitation.The Monoclonal Antibody can detect a little Trx-Tag fusion proteins with negligible cross-reactivity with bacterial, insect, or mammalian lysates.

Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type: Tag
Antigen: KLRB1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité