Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ORF45 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-228
PRSI32-228EA 620 EUR InStock
PRSI32-228
Anti-ORF45 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) belongs to the gamma-(2)-herpesvirus subfamily and has been closely linked to the Kaposi’s sarcoma, primary effusion lymphoma (PEL) and multicentric Castleman’s disease. The genome of KSHV is 165-170 kb and contains at least 88 open reading frames. ORF45 protein encoded by an immediate-early gene in the KSHV genome is characterized as a phosphorylated protein, and it is localized in the cytoplasm of infected cells. Studies have shown that ORF45 Protein interacted with cellular IRF-7 and blocked virus-mediated phosphorylation and nuclear translocation of IRF-7. In consequence, ORF45 efficiently inhibited virus-induced production of type I IFN. Zhu et al (2003) reported that the ORF45 Protein was associated with purified virions.

Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ORF45
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité