Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ORF62 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-229
PRSI32-229EA 454 EUR InStock
PRSI32-229
Anti-ORF62 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) belongs to the gamma-(2)-herpesvirus subfamily and has been closely linked to the Kaposi’s sarcoma, primary effusion lymphoma (PEL) and multicentric Castleman’s disease. The genome of KSHV is 165-170 kb and contains at least 88 open reading frames. At least five major proteins are likely to be involved in the assembly of the HHV-8 capsid, including a protease (encoded by ORF17), the major capsid protein (encoded by ORF25), and three other smaller capsid proteins (encoded by ORF62, ORF26, and ORF65). Previous structural studies have shown that the HSV-1 triplex is a monomer of VP19c and a dimer of VP23 and that the HCMV triplex is similarly composed of a monomer and a dimer. By analogy, the KSHV triplexes are likely also composed of a monomer of the ORF62 protein and a dimer of the ORF26 protein, which are the respective homologs of VP19c and VP23.

Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ORF62
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité