Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCL2 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-230
PRSI32-230EA 509 EUR InStock
PRSI32-230
Anti-CCL2 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) is a member of the chemokine-beta family of cytokines. The protein is structurally related to the CXC subfamily of cytokines. Members of this subfamily are characterized by two cysteines separated by a single amino acid. This cytokine displays chemotactic activity for monocytes and basophils but not for neutrophils or eosinophils. It has been implicated in the pathogenesis of diseases characterized by monocytic infiltrates, like psoriasis, rheumatoid arthritis and atherosclerosis. It binds to chemokine receptors CCR2 and CCR4. It may play a inprotant role in the initiation and/or progression of pulmonary hypertension (PH). Blockade of a systemic MCP-1 signal pathway in vivo may prevent PH.

Antibody is purified by protein A affinity chromatography.

Purified antibody in PBS containing 0.03% sodium azide

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CCL2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité