Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TYK2 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
32-232
PRSI32-232EA 620 EUR InStock
PRSI32-232
Anti-TYK2 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Tyk2 (tyrosine kinase 2),with 1187-amino acid protein (about 131 kDa), belongs to the family of non-receptor janus tyrosine kinases, which also includes Jak1, Jak2, and Jak3. Kinases of the Jak family regulate a spectrum of cellular functions downstream of activated cytokine receptors in the lympho-hematopoietic system. Tyk2 is activated by a variety of cytokines: IFN-beta, IFN-beta, IL-6, IL-10, IL-12, and IL-13 and promotes IFN-gamma production by Th1-type CD4 cells. Tyk2 can be viewed as a dual-function Jak, mediating both pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokine responses. Tyk2 is also an important regulator of lymphoid tumor surveillance.

Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TYK2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité