Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ILPIP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3201
PRSI3201EA 435 EUR InStock
PRSI3201
Anti-ILPIP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ILPIP Antibody: ILPIP (ILP-interacting protein) has recently been shown to interact with XIAP, a member of the IAP (Inhibitor of Apoptosis) protein family. Together, these two proteins synergistically activate the TAK1/JNK1 signal transduction pathway, which acts to protect against the interleukin-1 beta converting enzyme of Fas-induced apotosis. This protein was independently isolated and characterized as polyploidy-associated protein kinase (PAPK), a member of the Ste20/germinal center kinase family that modulates cytoskeletal organization and cell survival, suggesting that its protective role may be a function of its kinase activity. Although two mRNA sequences have been isolated, only the shorter isoform has been observed.

Type:
Antigen: ILPIP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité