Human TIRP peptide
Fournisseur: ProSci Inc.
3206P
PRSI3206PEA 122 EUR InStock
PRSI3206P
Human TIRP peptide
Protéines et Peptides
TIRP peptide is used for blocking the activity of TIRP antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité