Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACE2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3217
PRSI3217EA 435 EUR InStock
PRSI3217
Anti-ACE2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ACE2 Antibody: Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) plays a central role in vascular, renal, and myocardial physiology. In contrast to its homolog ACE, ACE2 expression is restricted to heart, kidney, and testis. Recently. ACE2 has also been shown to be a functional receptor of the SARS coronavirus. The normal function of ACE2 is to convert the inactive vasoconstrictor angiotensin I (AngI) to Ang1-9 and the active form AngII to Ang1-7, unlike ACE, which converts AngI to AngII. While the role of these vasoactive peptides is not well understood, lack of ACE2 expression in ace2-/ace2- mice leads to severely reduced cardiac contractility, indicating its importance in regulating heart function.

Type:
Antigen: ACE2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité