Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-SARS SPIKE Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3221
PRSI3221EA 435 EUR InStock
PRSI3221
Anti-SARS SPIKE Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SARS Spike Antibody: A novel coronavirus has recently been identified as the causative agent of SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Coronaviruses are a major cause of upper respiratory diseases in humans. The genomes of these viruses are positive-stranded RNA approximately 27-31kb in length. SARS infection can be mediated by the binding of the viral spike protein, a glycosylated 139 kDa protein and the major surface antigen of the virus, to the angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) on target cells. This binding can be blocked by a soluble form of ACE2.

Type:
Antigen: SARS SPIKE
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité