Human ACE2 peptide (14 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3227P
PRSI3227PEA 122 EUR InStock
PRSI3227P
Human ACE2 peptide (14 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
ACE2 peptide is used for blocking the activity of ACE2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité