Human ACE2 (15 aa in the center) peptide
Fournisseur: ProSci Inc.
3229P
PRSI3229PEA 105 EUR InStock
PRSI3229P
Human ACE2 (15 aa in the center) peptide
Protéines et Peptides
ACE2 peptide is used for blocking the activity of ACE2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité