Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-TRIM5 gamma Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3239
PRSI3239EA 435 EUR InStock
PRSI3239
Anti-TRIM5 gamma Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TRIM5 gamma Antibody: TRIM5 is a member of a broad family of otherwise unrelated proteins defined by the presence of a tripartite motif containing a RING domain, a B-box type 1, and a B-box type 2, followed by a coiled-coil region. TRIM5 has five alternately spliced isoforms, the longest of which is the alpha variant which also contains a carboxy-terminal B30.2 (SPRY) domain. While a function has not yet been assigned to TRIM5gamma, it is known that expression of TRIM5 alpha variants from humans, rhesus monkeys, and African green monkeys enable resistance to infection by various retroviruses including HIV-1, albeit at differing efficiencies. Furthermore, the TRIM5 delta isoform appears to serve as a scaffold for the assembly of endogenous BTBD1 and BTBD2 proteins and also exhibits autoubiquitination activity in a RING finger- and UbcH5B-dependent manner.

Type:
Antigen: TRIM5 gamma
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité