Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRIM5 delta Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3241
PRSI3241EA 435 EUR InStock
PRSI3241
Anti-TRIM5 delta Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TRIM5 delta Antibody: TRIM5 is a member of a broad family of otherwise unrelated proteins defined by the presence of a tripartite motif containing a RING domain, a B-box type 1, and a B-box type 2, followed by a coiled-coil region. TRIM5 has five alternately spliced isoforms, the longest of which is the alpha variant which also contains a carboxy-terminal B30.2 (SPRY) domain. Expression of TRIM5 alpha variants from humans, rhesus monkeys, and African green monkeys enabled resistance to infection by various retroviruses including HIV-1, albeit at differing efficiencies. The TRIM5 delta isoform has been shown to colocalize with the topoisomerase I-interacting proteins BTBD1 and BTBD2 in punctate or elongated cytoplasmic bodies in several mouse and human cells where it appears to serve as a scaffold for the assembly of endogenous BTBD proteins. TRIM5 delta also exhibits autoubiquitination activity in a RING finger- and UbcH5B-dependent manner.

Type:
Antigen: TRIM5 delta
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité