Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRIM5 alpha Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3247
PRSI3247EA 435 EUR InStock
PRSI3247
Anti-TRIM5 alpha Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TRIM5 alpha Antibody: TRIM5 is a member of a broad family of otherwise unrelated proteins defined by the presence of a tripartite motif containing a RING domain, a B-box type 1, and a B-box type 2, followed by a coiled-coil region. TRIM5 has six alternately spliced isoforms, the longest of which is the alpha variant which also contains a carboxy-terminal B30.2 (SPRY) domain. Expression of TRIM5 alpha variants from humans, rhesus monkeys, and African green monkeys enabled resistance to infection by various retroviruses including HIV-1, albeit at differing efficiencies. All TRIM5 alpha variants could inhibit at least two different retroviruses, but not from those viruses isolated from the same species, suggesting that TRIM5 alpha acts as a natural barrier to cross-species retrovirus transmission.

Type:
Antigen: TRIM5 alpha
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité