Human TRIM5 alpha peptide (15 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3247P
PRSI3247PEA 105 EUR InStock
PRSI3247P
Human TRIM5 alpha peptide (15 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
TRIM5 alpha peptide is used for blocking the activity of the TRIM5 alpha antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité