Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APOBEC3G Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3257
PRSI3257EA 435 EUR InStock
PRSI3257
Anti-APOBEC3G Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
APOBEC3G Antibody: The Apoliprotein B mRNA-editing, enzyme-catalytic, polypeptide-like (APOBEC) 3 is a multi-isoform member of the cytidine deaminase family of enzymes that act on monomeric nucleoside and nucleotide substrates. Similar to TRIM5 alpha which targets incoming retroviral capsids, APOBEC3 plays a major role in cellular defense against retroviral infection as at least two isoforms, APOBEC3G and to a lesser extent APOBEC3F, can be incorporated HIV-1 virions and induce hypermutation in the newly synthesized viral DNA and thus destabilize the viral genome. This innate mechanism of retroviral resistance is counteracted by the HIV-1 Vif protein by inducing the ubiquitization and degradation of APOBEC3G; a single amino acid substitution (D128K) blocks APOBEC3G depletion without affecting its inhibitory activity.

Type:
Antigen: APOBEC3G
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité