Mouse TLR7 peptide (14 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
3269P
PRSI3269PEA 122 EUR InStock
PRSI3269P
Mouse TLR7 peptide (14 aa in the center)
Protéines et Peptides
TLR7 peptide is used for blocking the activity of the TLR7 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité