Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TLR8 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3271
PRSI3271EA 435 EUR InStock
PRSI3271
Anti-TLR8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TLR8 Antibody: Toll-like receptors (TLRs) are signaling molecules that recognize different microbial products during infection and serve as an important link between the innate and adaptive immune responses. These proteins act through adaptor molecules such as MyD88 and TIRAP to activate various kinases and transcription factors. Like TLR7, TLR8 is localized to endosomal or lysosomal compartments and stimulates the innate immune response after activation by guanosine- and uridine-rich single-stranded RNA. Human but not murine TLR8 confers responsiveness to the antiviral compound R-848.

Type:
Antigen: TLR8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité