Human TLR8 peptide (13 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3271P
PRSI3271PEA 105 EUR InStock
PRSI3271P
Human TLR8 peptide (13 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
TLR8 peptide is used for blocking the activity of TLR8 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité