Mouse TLR11 peptide (15 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3277P
PRSI3277PEA 105 EUR InStock
PRSI3277P
Mouse TLR11 peptide (15 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
TLR11 peptide is used for blocking the activity of the TLR11 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité