Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TIRP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3299
PRSI3299EA 435 EUR InStock
PRSI3299
Anti-TIRP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TIRP Antibody: TIRP is a member of the Toll/interleukin-1 receptor (TIR) family, a group of proteins that include the Toll-like receptors (TLRs). TLRs are signaling molecules that recognize different pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) and serve as an important link between the innate and adaptive immune responses. TIRP, along with other molecules such as TRIF, MAL, and MyD88, serves as an adaptor protein that allows for the interaction and activation of the IL-1R-associated kinase (IRAK) family, the subsequent activation of TNF receptor associated factor (TRAF)-6, and ultimately the activation of NF-kappa B. Expression of TIRP appears to be essential for TLR4 signalling.

Type:
Antigen: TIRP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité