Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPIB Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
33-005
PRSI33-005EA 661 EUR InStock
PRSI33-005
Anti-SPIB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SPIB is a transcription factor in the Ets family. It is found in lymphoid cells and not in monocytes or myeloid cells. SPIB is a regulator of pDC development via its interaction with ID2, E2-2 and BCL2-A1. It promotes E2-2 activity and suppresses Id2 expression to enhance pDC development. It also promotes pDC survival by activation of the antiapoptotic gene BCL2-A1.

Western blot: 4-8 µg/ml Provided assay concentrations are sµggestions only, antibody titration may be required for optimal results.

Type: Primary
Antigen: SPIB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité