Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-HSPD1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
33-016
PRSI33-016EA 661 EUR InStock
PRSI33-016
Anti-HSPD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
First described in relation to heat shock, HSPs are now known to be produced in response to additional stressful conditions including cold and UV light, as well as during wound healing. Heat shock protein 60 (HSP60) is responsible for protein transportation from the cytoplasm to the mitochondrial matrix and the subsequent refolding of the transported proteins. HSP60 also functions as a molecular chaperone, or chaperonin, assisting linear amino acid chains to fold into their three-dimensional structure.

Western blot: 1-3 µg/ml Provided assay concentrations are sµggestions only, HSP60 antibody titration may be required for optimal results.

Type: Primary
Antigen: HSPD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité