Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ACP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
33-019
PRSI33-019EA 661 EUR InStock
PRSI33-019
Anti-ACP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Acid phosphatases (AP) are a broad family of enzymes that differ widely in their AA length and homology, molecular weight and tissue of origin. They function to remove phosphate groups (or dephosphorylate) from proteins and perform best under acidic conditions. Disease states are sometimes characterised by abnormally high or low levels of Acid phosphatase, leading to them being used as serological and histological disease markers. Prostatic Acid Phosphatase (PAP) was initially used as a prostate cancer marker but was later replaced with Prostate Serum Antigen (PSA), a more sensitive early stage cancer marker.

  • Western blot: 1 - 3 µg/ml Provided assay concentrations are suggestions only, ACP1 antibody titration may be required for optimal results.

    1. This antibody will detect the A, C and D isoforms of Acid Phosphatase.


Type: Primary
Antigen: ACP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité