Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD209 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
33-022
PRSI33-022EA 661 EUR InStock
PRSI33-022
Anti-CD209 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DC-SIGN (Dendritic Cell-Specific Intercellular adhesion molecule-3-Grabbing Non-integrin) also known as CD209, is part of the Lectin family of proteins. DC-SIGN is part of the innate immune response via its modulation of Toll-like Receptors. It is present on the surface of macrophages and dendritic cells and binds mannose carbohydrates, a class of PAMPS found on bacteria, fungi and viruses. PAMP stimulated DC-SIGN activates the Raf kinases Raf-1 and B-Raf. Raf-1 phosphorylates Ser276 of NF-kB p65 which serves as a binding site for histone acetyltransferases CREB-binding protein (CBP) and p300. Acetylation of NF-kB p65 leads to enhanced and prolonged anti-inflammatory cytokine IL-10 production.

Western blot: 2-5 µg/ml Provided assay concentrations are sµggestions only, DC-SIGN antibody titration may be required for optimal results.

Type: Primary
Antigen: CD209
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité