Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-RSAD2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
33-037
PRSI33-037EA 661 EUR InStock
PRSI33-037
Anti-RSAD2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Viral infection induces the interferon (IFN) response which triggers the production of an array of anti-viral proteins. Viperin (Virus inhibitory protein, endoplasmic reticulum-associated, interferon-inducible) is expressed in response to IFN-b binding to the IFN receptor, inducing the formation of the IFN-stimulated gene factor 3 complex which then binds to the Viperin promoter. It inhibits many DNA and RNA viruses through a diverse range of mechanisms and is involved in the PRR-mediated innate immune response. Viperin has been shown to be produced in response to TLR3 and TLR4 activation, but not TLR2 and TLR5. It may be involved in the TLR7 and TLR9-induced production of type I IFN by plasmacytoid dendritic cells (pDCs).

Western blot: 3-6 µg/ml Provided assay concentrations are sµggestions only, Viperin antibody titration may be required for optimal results.

Type: Primary
Antigen: RSAD2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité