Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-NKIRAS1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NRAS285]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-038
PRSI33-038EA 661 EUR InStock
PRSI33-038
Anti-NKIRAS1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NRAS285]
Anticorps
NKIRAS1 is part of the Ras family and GTPase superfamily of proteins. Unlike other family members which have a glycine and glutamine residue at positions 13 and 65, NKIRAS1 (and 2) has leucines in these positions.

NKIRAS1 is a regulator of NF-kB activity via its inhibition of IkB (NFKBIB) degradation. IkB complexes with NF-kB, preventing nuclear translocation and subsequent signaling. By preventing or reducing IkB degradation, NKIRAS1 blocks NF-kB signaling activity.


Western blot: 5-10 µg/ml Provided assay concentrations are sµggestions only, NKIRAS1 antibody titration may be required for optimal results.

Type: Primary
Antigen: NKIRAS1
Clonality: Monoclonal
Clone: NRAS285
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité