Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KDM1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
33-048
PRSI33-048EA 660 EUR InStock
PRSI33-048
Anti-KDM1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
LSD1 (Lysine-specific demethylase 1), also called KDM1 (lysine (K)-specific demethylase 1A), is the first histone demethylase to be identified and regulates transcription via demethylation of lysines 4 and 9 of Histone H3. It negatively regulates pro-inflammatory cytokine expression by interacting with the genes promoter region. It also plays a role in tumor development where overexpression of LSD1 correlates with a poor prognosis. It is upregulated in cancers of the bladder, breast, lung, colon, and GI tract as well as neuroblastoma and cells of mesenchymal origin such as chondrosarcoma, osteosarcoma, rhabdomyosarcoma and Ewing's sarcoma (Bennani-Baiti et al, 2012).

Western blot: 0,5-2 µg/ml Provided assay concentrations are sµggestions only, LSD1/KDM1 antibody titration may be required for optimal results.

Type: Primary
Antigen: KDM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité