Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AIMP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
33-049
PRSI33-049EA 661 EUR InStock
PRSI33-049
Anti-AIMP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
EMAP II (Endothelial monocyte-activating polypeptide 2) is a pro-inflammatory cytokine and participant in apoptotic cell death. It is synthesised as a precursor (pro-EMAP II), lacking a secretion signal peptide. In apoptotic cells, the ~34 kDa pro-form of EMAP II is cleaved by Caspase-7 (and Caspase-3 to a lesser extent) at aspartate 144 to its mature, ~20 kDa form. The mature form of EMAP II has been found to have many different functions. In vivo, it recruits leukocytes to the site of apoptotic cell death. In vitro it has been shown to activate endothelial cells (and the release of von Willebrand factor, E-selectin and P-selectin), neutrophils, and induces macrophage expression of TNFa and TF (tissue factor). EMAP II is also a possible biomarker for brain injury, having been found to be differentially expressed in two types: traumatic injury shows an increase and ischemic injury shows a decrease in EMAP II expression (Dave, et al, 2014).

Western blot: 2-5 µg/ml Provided assay concentrations are sµggestions only, antibody titration may be required for optimal results.

Type: Primary
Antigen: AIMP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité