Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CYLD Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
33-052
PRSI33-052EA 661 EUR InStock
PRSI33-052
Anti-CYLD Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CYLD is involved in multiple physiological processes including immune response, osteoclastogenesis and spermatogenesis. It is a tumor suppressor via its negative regulation of NF-kB activation. CYLD is a deubiquitinase, removing ubiquitin chains from tumor-necrosis factor receptor-associated factor 2 (TRAF2) and thereby preventing its activation of IkB, a regulator of NF-kB. NF-kB remains sequestered in the cytoplasm, unable to translocate to the nucleus and initiate cell survival and oncogenetic signaling.

Western blot: 2-5 µg/ml Provided assay concentrations are sµggestions only, CYLD antibody titration may be required for optimal results.

Type: Primary
Antigen: CYLD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité