Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MYD88 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
33-054
PRSI33-054EA 661 EUR InStock
PRSI33-054
Anti-MYD88 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MYD88 (myeloid differentiation primary response 88) is an essential signal transducer in the IL-1R and Toll-like receptor signaling pathways which regulate activation of numerous proinflammatory genes. Activated TLR signaling via MYD88 ultimately leads to IKK activation, IkB degradation and NF-kB mediated signaling.

Western blot: 4-8 µg/ml Provided assay concentrations are sµggestions only, MYD88 antibody titration may be required for optimal results.

Type: Primary
Antigen: MYD88
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité