Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PDLIM1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
33-055
PRSI33-055EA 661 EUR InStock
PRSI33-055
Anti-PDLIM1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PDLIM1 (PDZ And LIM Domain 1) is a member of the protein family Enigma and named for its amino terminal PDZ domain and carboxy terminal LIM domains. In breast cancer cells, PDLIM1 interacts with alpha actin 1 and 4, and is an important regulator of breast cancer cell migration and metastasis, but not proliferation. PDLIM1 is widely expressed, with high expression seen in muscle and heart, low expression in pancreas, thymus, liver and kidney, and no expression in testis, ovary and brain.

Western blot: 1-3 µg/ml Provided assay concentrations are sµggestions only, antibody titration may be required for optimal results.

Type: Primary
Antigen: PDLIM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité