Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RUNX3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: RNX864]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-059
PRSI33-059EA 661 EUR InStock
PRSI33-059
Anti-RUNX3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: RNX864]
Anticorps
The Runt family of transcription factors is involved in both normal cell development and carcinogenesis. Runt-related transcription factor 3 has been shown to be a tumor suppressor. Hypermethylation and mislocalization of the protein to the cytoplasm leads to low levels of RUNX3 and increased proliferation of breast and gastric tumor cells.

Western blot: 2-4 µg/ml Provided assay concentrations are sµggestions only, RUNX3 antibody titration may be required for optimal results.

Type: Primary
Antigen: RUNX3
Clonality: Monoclonal
Clone: RNX864
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité