Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AFP Mouse Monoclonal Antibody [clone: C3]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-066
PRSI33-066EA 773 EUR InStock
PRSI33-066
Anti-AFP Mouse Monoclonal Antibody [clone: C3]
Anticorps
This antibody recognises an oncofetal glycoprotein with a single chain of 70 kDa, which is identified as Alpha fetoprotein (AFP). The AFP antibody is highly specific and shows no cross-reaction with other oncofetal antigens or serum albumin. Alpha fetoprotein is normally synthesised in the liver, intestinal tract, and yolk sac of the fetus. AFP antibody has been shown to be useful in detecting hepatocellular carcinomas (HCC) and germ cell neoplasms, especially yolk sac tumors.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells IF: 0,5 - 1 µg/ml IHC(FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 minutes at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the AFP antibody to be titered up or down for optimal performance.

1. No special pretreatment is required for the immunohistochemical staining of formalin-fixed, paraffin-embedded tissues.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: AFP
Clonality: Monoclonal
Clone: C3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a, kappa
Reactivity: Human, Monkey, Dog, Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité