Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KLK3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: A67-B/E3]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-067
PRSI33-067EA 773 EUR InStock
PRSI33-067
Anti-KLK3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: A67-B/E3]
Anticorps
This antibody recognises a single protein of 33-34 kDa, identified as the Prostate specific antigen. This PSA antibody is highly specific and stains prostatic secretory and ductal epithelium in both normal and neoplastic tissues. Prostate specific antigen is a chymotrypsin-like serine protease (kallikrein family) exclusively produced by the prostate epithelium, and abundant in seminal fluid. PSA can be detected in the sera of patients with prostatic carcinoma. It is predominantly complexed to a liver-derived serine protease inhibitor, alpha-1-antichymotrypsin (ACT). A higher proportion of serum PSA is complexed to ACT in prostate cancer than in benign hyperplasia.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells IF: 0,5 - 1 µg/ml IHC (FFPE): 0,5-1,0 µg/ml for 30 minutes at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the PSA antibody to be titered up or down for optimal performance.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 1mM EDTA Buffer, pH 7.5-8.5, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: KLK3
Clonality: Monoclonal
Clone: A67-B/E3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité